AuftragsverfolgungKontakt
Methyllaurat
Anbieter:   MATREYA
Methyllaurat
Anbieter:  MATREYA
Zertifikate
1 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
  • CAS Nummer:111-82-0
  • Formel:C₁₃H₂₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008966
  • Molekulargewicht:214.35 g/mol
  • Siedepunkt:266 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:4,5 °C
  • Dichte:0,8694 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-911-3
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 g
    Artikel gestrichen