AuftragsverfolgungKontakt
Methyllaurat 98+%
Zertifikate
Methyllaurat 98+%
4 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Dodecylic acid methyl ester, Methyl dodecanoate, Lauric acid methyl ester, Dodecanoic acid methyl ester
  • CAS Nummer:111-82-0
  • Formel:C₁₃H₂₆O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008966
  • Molekulargewicht:214.35 g/mol
  • Siedepunkt:262 °C (766 mmHg)
  • Schmelzender Platingehalt:4…5 °C
  • Dichte:0,87 g/cm³
  • Blitz Pt:>110 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-911-3
  • UN:3082
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4290 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.0 %
Product Family Options
Produktinformationen