AuftragsverfolgungKontakt
Harnstoff | Avantor
Harnstoff
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Harnstoff
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
Harnstoff
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • CAS Nummer:57-13-6
  • Formel:NH₂CONH₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008022
  • Molekulargewicht:60.06 g/mol
  • Merck-Index:13,09935
  • Siedepunkt:197 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:132,7 °C
  • Dichte:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-315-5
  • ERREICHEN:01-2119463277-33
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche für Feststoffe
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 45.50
    SFr. 45.50
    1 * 500 g
       SFr. 45.50
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 81.00
    SFr. 81.00
    1 * 1 kg
       SFr. 81.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - SFr. 306.00
    SFr. 306.00
    1 * 5 kg
       SFr. 306.00
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource