AuftragsverfolgungKontakt
Harnstoff
Harnstoff
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Catalog # MOLE59164637
Marketsource
Supplier:   Molekula
Harnstoff
Catalog # MOLE59164637
Supplier:  Molekula
Marketsource
CAS Number:  57-13-6
Harnstoff
Harnstoff
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Number:  57-13-6
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • CAS Number:57-13-6
  • Formula:NH₂CONH₂
  • MDL Number:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • Merck Index:13,09935
  • Boiling Pt:197 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:132,7 °C
  • Density:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-315-5
  • REACH:01-2119463277-33
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg