AuftragsverfolgungKontakt
Formamid
Formamid
Glasflasche, 200 mL
Katalognr. NADIEC-608-200ML
Gesundheit
Marketsource
Formamid
Katalognr. NADIEC-608-200ML
Marketsource
CAS Nummer:  75-12-7
Formamid
Formamid
Glasflasche, 200 mL
CAS Nummer:  75-12-7
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 200 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Carbamaldehyde
  • CAS Nummer:75-12-7
  • Formel:HCONH₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007941
  • Molekulargewicht:45.04 g/mol
  • Merck-Index:13,04261
  • Siedepunkt:210 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:2 °C
  • Dichte:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:79 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-842-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    200 mL