AuftragsverfolgungKontakt
Formamid
Gesundheit
Anbieter:   EUROCLONE
Formamid
Anbieter:  EUROCLONE
Zertifikate
Formamid
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Carbamaldehyde
  • CAS Nummer:75-12-7
  • Formel:HCONH₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007941
  • Molekulargewicht:45.04 g/mol
  • Merck-Index:13,04261
  • Siedepunkt:210 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:2 °C
  • Dichte:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:79 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-842-0
Product Family Options
Produktinformationen