AuftragsverfolgungKontakt
2-Oxoglutarsäure | Avantor
2-Oxoglutarsäure
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. ROTH5901.1
Ätzend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
2-Oxoglutarsäure
Katalognr. ROTH5901.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  328-50-7
2-Oxoglutarsäure
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  328-50-7
Preis
SFr. 89.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
  • CAS Nummer:328-50-7
  • Formel:HOOCCH₂CH₂COCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00004165
  • Molekulargewicht:146.1 g/mol
  • Merck-Index:13,05320
  • Siedepunkt:323 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:112…116 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:206-330-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g