AuftragsverfolgungKontakt
2-Oxoglutarsäure
2-Oxoglutarsäure
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Catalog # MOLE12974102-100G
Corrosive
Marketsource
Supplier:   Molekula
2-Oxoglutarsäure
Catalog # MOLE12974102-100G
Supplier:  Molekula
Marketsource
CAS Number:  328-50-7
2-Oxoglutarsäure
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Number:  328-50-7
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyms:  2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
  • CAS Number:328-50-7
  • Formula:HOOCCH₂CH₂COCOOH
  • MDL Number:MFCD00004165
  • Molecular Weight:146.1 g/mol
  • Merck Index:13,05320
  • Boiling Pt:323 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:112…116 °C
  • Storage Temperature:Kühlschrank
  • EINECS:206-330-3
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g
Specifications