AuftragsverfolgungKontakt
2-Oxoglutarsäure
2-Oxoglutarsäure
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. A1138.0250
Ätzend
Anbieter:   PanReac AppliChem
2-Oxoglutarsäure
Katalognr. A1138.0250
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  328-50-7
2-Oxoglutarsäure
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
CAS Nummer:  328-50-7
Preis
SFr. 671.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
  • CAS Nummer:328-50-7
  • Formel:HOOCCH₂CH₂COCOOH
  • MDL-Nummer:MFCD00004165
  • Molekulargewicht:146.1 g/mol
  • Merck-Index:13,05320
  • Siedepunkt:323 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:112…116 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:206-330-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g