AuftragsverfolgungKontakt
Natriumpyruvat | Avantor
Natriumpyruvat
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. A1530.1000
Anbieter:   PanReac AppliChem
Natriumpyruvat
Katalognr. A1530.1000
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  113-24-6
Natriumpyruvat
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  113-24-6
Preis
SFr. 567.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
  • CAS Nummer:113-24-6
  • Formel:CH₃COCOONa
  • MDL-Nummer:MFCD00002586
  • Molekulargewicht:110.04 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:220…230 °C
  • Dichte:1,718 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-024-4
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
Technische Daten