AuftragsverfolgungKontakt
Chloroform
Chloroform
Giftig
Gesundheit
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Chloroform
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
Chloroform
4 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
  • CAS Nummer:67-66-3
  • Formel:CHCl₃
  • MDL-Nummer:MFCD00000826
  • Molekulargewicht:119.38 g/mol
  • Merck-Index:13,02160
  • Siedepunkt:61,7 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–63 °C
  • Dichte:1,4832 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-663-8
  • UN:1888
  • ADR:6.1,III
  • ERREICHEN:05-2114614906-45
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche
    100 mL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 27.00 SFr.
    27.00 SFr.
    1 * 100 mL
       27.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche
    1 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 79.80 SFr.
    79.80 SFr.
    1 * 1 L
       79.80 SFr.
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche
    2,5 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 159.00 SFr.
    159.00 SFr.
    1 * 2,5 L
       159.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 1 242.00 SFr.
    1 242.00 SFr.
    1 * 25 L
       1 242.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource