Dichlormethan
Glasflasche, 2,5 L
Codice catalogo ROTHT162.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Dichlormethan
Codice catalogo ROTHT162.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 75-09-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Methylene chloride, DCM
- Numero CAS:75-09-2
- Formula:CH₂Cl₂
- Numero MDL:MFCD00000881
- Molecular Weight:84.93 g/mol
- IndexMerck:12,06140
- Punto di ebollizione:39,8 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–95 °C
- Densità:1,322 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Raumtemperatur
- EINECS:200-838-9
- UN:1593
- ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L