AuftragsverfolgungKontakt
Dichlormethan
Glasflasche, 1 L
Katalognr. ROTHAE03.1
Gesundheit
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Dichlormethan
Katalognr. ROTHAE03.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  75-09-2
Dichlormethan
Dichlormethan
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  75-09-2
Preis
SFr. 55.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Methylene chloride, DCM
  • CAS Nummer:75-09-2
  • Formel:CH₂Cl₂
  • MDL-Nummer:MFCD00000881
  • Molekulargewicht:84.93 g/mol
  • Merck-Index:12,06140
  • Siedepunkt:39,8 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–95 °C
  • Dichte:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-838-9
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Technische Daten