Linolsäure
1
Katalognr. CAYM10006834-1
Anbieter: Cayman Chemical
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
- CAS Nummer:60-33-3
- Formel:C₁₈H₃₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00064241
- Molekulargewicht:280.45 g/mol
- Merck-Index:13,05527
- Siedepunkt:360 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:–5 °C
- Dichte:0,9 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-470-9
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1