Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methyllinoleat | Avantor

Methyllinoleat

Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. ROTH3199.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Methyllinoleat
Katalognr. ROTH3199.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  112-63-0
Methyllinoleat

Glass bottle for solids, 1 g

CAS Nummer:  112-63-0
Preis
52.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
  • CAS Nummer:112-63-0
  • Formel:C₁₉H₃₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00009534
  • Molekulargewicht:294.48 g/mol
  • Siedepunkt:340 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–35 °C
  • Dichte:0,89 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-993-0
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g

Technische Daten