AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Biotin
Anbieter:   EUROCLONE
D(+)-Biotin
Anbieter:  EUROCLONE
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • CAS Nummer:58-85-5
  • Formel:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • MDL-Nummer:MFCD00005541
  • Molekulargewicht:244.31 g/mol
  • Merck-Index:13,01231
  • Schmelzender Platingehalt:232…233 °C
  • Dichte:1,41 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:200-399-3
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 1 KIT
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Glass bottle for solids
    250 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg