L(+)-Leucinol
Katalognr. MOLEM19070800
Anbieter: Molekula
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g
- Seq:3173
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:117.19 g/mol
Siedepunkt:198 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:66…70 °C
Dichte:0.91 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-400-5
:GHS07
CAS-Nummer:7533-40-6
Formel:C₆H₁₅NO
MDL-Nummer:MFCD00063676