Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, suXXeed® S1P, Heckel
Supplier: UVEX
Certificates
About this item
Metallfreier, flexibler und leichter Sicherheitsschuh aus atmungsaktivem Veloursleder mit doppelter PU2D-Sohle, hochrutschfest und beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe.
- Schnelltrocknendes Climate Airmesh-Futter mit sehr guter Abriebfestigkeit und Wasserdampfaufnahme.
- Herausnehmbare Hygiene-Einlegesohle mit abriebfestem Textilüberzug.
- Metallfreie Zehenschutzkappe (200 J)
- Metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle
Geeignet für Lager, Logistik, Dienstleistung, Industrie sowie heiße und trockene Umgebungen.
Farbe: Grau/rot
Certifications: EN ISO 20345: 2011; S1P, SRC
Ordering information:
Frequently Bought Together