AuftragsverfolgungKontakt
Vortex mixer, analogue | Avantor
Vortex mixer, analogue
Heavy duty vortex mixture, analogue, VXHDAL
Katalognr. OHAU30392141
Anbieter:   OHAUS
Vortex mixer, analogue
Katalognr. OHAU30392141
Anbieter:  OHAUS
Vortex mixer, analogue
Vortex mixer, analogue
Heavy duty vortex mixture, analogue, VXHDAL
Preis
SFr. 890.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This heavy-duty analogue vortex mixer is a variable speed analogue mixer that is designed for continuous duty. The heavy-duty design and efficient motor allow this mixer to operate in continuous duty mode and handle all accessories over the entire speed range.
  • Economical alternative to digital models
  • Can be used at 4 to 40 °C (from 20 to max. 85% relative humidity, non condensing)
Two modes of operation: 'Touch' mode for mixing tubes when cup head or universal holder with cover is depressed, or 'On' mode when using any of the accessory attachments for continuous operation.
Lieferinformationen: Supplied with a cup head, universal holder with cover, foam microtube insert for (38) 1,5 to 2,0 ml microtubes, and a detachable, 3-wire cord and plug.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Heavy duty vortex mixture, analogue, VXHDAL
  • Cat. No.:
    OHAU30392141
  • Modell:
    VXHDAL
  • Stromzufuhr:
    230 V, 0,13 A, 50/60 Hz
  • Orbit:
    4,9 mm
  • Motorleistung Aufnahme:
    30 W
  • B×T×H:
    241×168×160 mm
  • Max. Kapazität:
    1,1 kg
  • Schüttelbewegung:
    Orbital
  • Drehzahlbereich:
    On mode: 300 - 2500 min⁻¹;
    Touch mode: 300 - 3500 min⁻¹
  • Gewicht:
    6,7 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • OHAU30400225
    Universal holder cover
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 21.60
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • OHAU30400226
    Universal holder
    foam inserts
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 62.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • OHAU30400210
    Cup head
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 39.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • OHAU30400217
    Foam insert, holds 38×1,5 – 2,0 ml microtubes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 39.90