(R)-(-)-1,2-Propandiol
Catalog # MOLEM34102771
Supplier: Molekula
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g
- Seq:3047
Specifications
About this item
:
:76.1 g/mol
CAS Number:4254-14-2
Formula:C₃H₈O₂
MDL Number:MFCD00066248