(R)-(-)-2-Butanol
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
MOLE61686152
Marketsource
: Molekula
: (R)-(-)-Ethyl methyl carbinol, (R)-(-)-sec-Butyl alcohol, (R)-(-)-2-Hydroxy butane, (R)-(-)-sec-Butanol, (R)-(-)-Methyl ethyl carbinol
- :14898-79-4
- :C₄H₁₀O
- :MFCD00064280
- :74.12 g/mol
- :13,01540
- :99 °C (1013 hPa)
- :–114 °C
- :0,807 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :238-967-8
- :1120
- :3,III
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g