L(+)-Weinsäure
Anbieter: Roth Carl
Zertifikate
Über diesen Artikel
Synonyme: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
CAS-Nummer:87-69-4
:
Formel:C₄H₆O₆
MDL-Nummer:MFCD00064207
Merck-Index:13,09158
Siedepunkt:399 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:168…170 °C
Dichte:1.759 g/cm³ (20 °C)
Blitz Pt:150 °C (closed cup)
:150.09 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:201-766-0
ERREICHEN:01-2119537204-47
:GHS07
Technische Daten
- Environmentally Preferable:
Technische Daten
Frequently Bought Together