Organischer Referenzstandard, Benzo[a]pyren 10 µg/ml in Acetonitril
Catalog # EHERL20635000AL
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:50-32-8
- Bezeichnung:Benzo[a]pyren 10 µg/ml in Acetonitril
- Formel:C₂₀H₁₂
- Bezeichnung:Benzo[a]pyrene