ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Benzo[a]pyren 100 µg/ml in Cyclohexan, Supelco®
Organischer Referenzstandard, Benzo[a]pyren 100 µg/ml in Cyclohexan, Supelco®
Catalog # 31306-10ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, Benzo[a]pyren 100 µg/ml in Cyclohexan, Supelco®
Catalog # 31306-10ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • Normen:
    Analytical standard
  • CAS Nr.:
    50-32-8
  • Bezeichnung:
    Benzo[a]pyren 100 µg/ml in Cyclohexan
  • Lagerbedingungen:
    2...8 °C
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H225 - H304 - H315 - H336 - H350 - H410
  • Shipping conditions:
    STD
  • MDL No.:
    MFCD00003602
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Formel:
    C₂₀H₁₂
  • Molecular weight:
    252,31
  • Flammpunkt:
    –18 °C
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
Caution: P202 - P210 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331