L(+)-Weinsäure, Pulver, EMPROVE® ESSENTIAL BP, E334, Ph. Eur., JP, NF, reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Katalognr. 1.00803.9029
Anbieter: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:25 kg
- Seq:873
- Environmentally Preferable:
Technische Daten
Über diesen Artikel
Synonyme: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
:
Merck-Index:13,09158
Siedepunkt:399 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:168…170 °C
Dichte:1.759 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Blitz Pt:150 °C (closed cup)
:150.09 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:201-766-0
ERREICHEN:01-2119537204-47
:GHS05
CAS-Nummer:87-69-4
Formel:C₄H₆O₆
MDL-Nummer:MFCD00064207