ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 205) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20020500IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 205) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20020500IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    74472-53-0
  • Bezeichnung:
    2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 205) 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₂Cl₈
  • Bezeichnung:
    2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl (PCB No. 205)