Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,4',5,6-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 195) 10 µg/ml in Isooctan
Katalognr. EHERL20019500IO
Anbieter: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:52663-78-2
- Bezeichnung:2,2',3,3',4,4',5,6-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 195) 10 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₂Cl₈
- Bezeichnung:2,2',3,3',4,4',5,6-Octachlorobiphenyl (PCB No. 195