ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorbiphenyl (PCB Nr. 207) 35 µg/ml in Isooctan
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorbiphenyl (PCB Nr. 207) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-207
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorbiphenyl (PCB Nr. 207) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-207
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    52663-79-3
  • Bezeichnung:
    2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorbiphenyl (PCB Nr. 207) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂HCl₉
  • Bezeichnung:
    2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 207)