ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorbiphenyl (PCB Nr. 206) 10 µg/ml in Isooctan
  EHERL20020600IO
 :  
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorbiphenyl (PCB Nr. 206) 10 µg/ml in Isooctan
  EHERL20020600IO
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    40186-72-9
  • Bezeichnung:
    2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorbiphenyl (PCB Nr. 206) 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂HCl₉
  • Bezeichnung:
    2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl (PCB No. 206)