ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,4,5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 29) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-29
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,4,5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 29) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-29
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    15862-07-4
  • Bezeichnung:
    2,4,5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 29) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₇Cl₃
  • Bezeichnung:
    2,4,5-Trichlorobiphenyl (PCB No. 29)