ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,4,5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 29) 10 µg/ml in Isooctan
Organischer Referenzstandard, 2,4,5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 29) 10 µg/ml in Isooctan
  EHERL20002900IO
 :  
Organischer Referenzstandard, 2,4,5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 29) 10 µg/ml in Isooctan
  EHERL20002900IO
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    15862-07-4
  • Bezeichnung:
    2,4,5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 29) 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₇Cl₃
  • Bezeichnung:
    2,4,5-Trichlorobiphenyl (PCB No. 29)