Organischer Referenzstandard, 2,4,5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 29) 10 µg/ml in Isooctan
EHERL20002900IO
:
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:15862-07-4
- Bezeichnung:2,4,5-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 29) 10 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₇Cl₃
- Bezeichnung:2,4,5-Trichlorobiphenyl (PCB No. 29)