Organischer Referenzstandard, 2,3,5,6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 65) 35 µg/ml in Isooctan
Katalognr. PROOCIL-PCB-65
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:33284-54-7
- Bezeichnung:2,3,5,6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 65) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₆Cl₄
- Bezeichnung:2,3,5,6-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 65)