Organischer Referenzstandard, 2,3,4-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 21) 35 µg/ml in Isooctan
PROOCIL-PCB-21
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:55702-46-0
- Bezeichnung:2,3,4-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 21) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₇Cl₃
- Bezeichnung:2,3,4-Trichlorobiphenyl (PCB No. 21)