ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3,4-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 21) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-21
 :  
Organischer Referenzstandard, 2,3,4-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 21) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-21
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    55702-46-0
  • Bezeichnung:
    2,3,4-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 21) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₇Cl₃
  • Bezeichnung:
    2,3,4-Trichlorobiphenyl (PCB No. 21)