Organischer Referenzstandard, 4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3) 100 µg/ml in Isooctan
PROOCIL-PCB-3-CS
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1,2 mL
- CAS Nr.:2051-62-9
- Bezeichnung:4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3) 100 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₉Cl
- Bezeichnung:4-Chlorobiphenyl (PCB No. 3)