ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3) 100 µg/ml in Isooctan
Organischer Referenzstandard, 4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3) 100 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-3-CS
 :  
Organischer Referenzstandard, 4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3) 100 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-3-CS
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,2 mL
  • CAS Nr.:
    2051-62-9
  • Bezeichnung:
    4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3) 100 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₉Cl
  • Bezeichnung:
    4-Chlorobiphenyl (PCB No. 3)