ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 3,3'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 11) 10 µg/ml in Isooctan
  EHERL20001100IO
 :  
Organischer Referenzstandard, 3,3'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 11) 10 µg/ml in Isooctan
  EHERL20001100IO
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    2050-67-1
  • Bezeichnung:
    3,3'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 11) 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₈Cl₂
  • Bezeichnung:
    3,3'-Dichlorobiphenyl (PCB No. 11)