Organischer Referenzstandard, 3,3'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 11) 10 µg/ml in Isooctan
EHERL20001100IO
:
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:2050-67-1
- Bezeichnung:3,3'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 11) 10 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₈Cl₂
- Bezeichnung:3,3'-Dichlorobiphenyl (PCB No. 11)