ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 1) 100 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-1-CS
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 1) 100 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-1-CS
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,2 mL
  • CAS Nr.:
    2051-60-7
  • Bezeichnung:
    2-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 1) 100 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₉Cl
  • Bezeichnung:
    2-Chlorobiphenyl (PCB No. 1)