L(+)-Glutaminsäure
Katalognr. MOLEM12307248
Anbieter: Molekula
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg
- Seq:4024
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:147.13 g/mol
Merck-Index:13,04482
Siedepunkt:325 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:160 °C
Dichte:1.538 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:200-293-7
CAS-Nummer:56-86-0
Formel:HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
MDL-Nummer:MFCD00002634