ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3,4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 60) 35 µg/ml in Isooctan
Organischer Referenzstandard, 2,3,4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 60) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-60
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,3,4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 60) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-60
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    33025-41-1
  • Bezeichnung:
    2,3,4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 60) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₆Cl₄
  • Bezeichnung:
    2,3,4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 60)