Organischer Referenzstandard, 3,3',4,5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 78) 10 µg/ml in Isooctan
EHERL20007800IO
:
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:70362-49-1
- Bezeichnung:3,3',4,5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 78) 10 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₆Cl₄
- Bezeichnung:3,3',4,5-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 78)