ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 3,3',4,5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 78) 10 µg/ml in Isooctan
  EHERL20007800IO
 :  
Organischer Referenzstandard, 3,3',4,5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 78) 10 µg/ml in Isooctan
  EHERL20007800IO
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    70362-49-1
  • Bezeichnung:
    3,3',4,5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 78) 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₆Cl₄
  • Bezeichnung:
    3,3',4,5-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 78)