ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3',4,5',6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 121) 10 µg/ml in Isooctan
  EHERL20012100IO
 :  
Organischer Referenzstandard, 2,3',4,5',6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 121) 10 µg/ml in Isooctan
  EHERL20012100IO
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    56558-18-0
  • Bezeichnung:
    2,3',4,5',6-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 121) 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Bezeichnung:
    2,3',4,5',6-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 121)