ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 118) 100 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-118-CS
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,3',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 118) 100 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-118-CS
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,2 mL
  • CAS Nr.:
    31508-00-6
  • Bezeichnung:
    2,3',4,4',5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 118) 100 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Bezeichnung:
    2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 118)