ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3',5'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 34) 10 µg/ml in Isooctan
Organischer Referenzstandard, 2,3',5'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 34) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20003400IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,3',5'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 34) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20003400IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    37680-68-5
  • Bezeichnung:
    2,3',5'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 34) 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₇Cl₃
  • Bezeichnung:
    2,3',5'-Trichlorobiphenyl (PCB No. 34)