Organischer Referenzstandard, 2,2',4-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 17) 35 µg/ml in Isooctan
Katalognr. PROOCIL-PCB-17
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:37680-66-3
- Bezeichnung:2,2',4-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 17) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₇Cl₃
- Bezeichnung:2,2',4-Trichlorobiphenyl (PCB No. 17)