ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,2',4,5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 48) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20004800IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,2',4,5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 48) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20004800IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    70362-47-9
  • Bezeichnung:
    2,2',4,5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 48) 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₆Cl₄
  • Bezeichnung:
    2,2',4,5-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 48)