ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4,5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 86) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-86
 :  
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4,5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 86) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-86
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    55312-69-1
  • Bezeichnung:
    2,2',3,4,5-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 86) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Bezeichnung:
    2,2',3,4,5-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 86)