Organischer Referenzstandard, 2,2',3,5,6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 152) 35 µg/ml in Isooctan
Katalognr. PROOCIL-PCB-152
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:68194-09-2
- Bezeichnung:2,2',3,5,6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 152) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₄Cl₆
- Bezeichnung:2,2',3,5,6,6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 152)