ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4,6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 145) 10 µg/ml in Isooctan
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4,6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 145) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20014500IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4,6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 145) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20014500IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    74472-40-5
  • Bezeichnung:
    2,2',3,4,6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 145) 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Bezeichnung:
    2,2',3,4,6,6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 145)