ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 92) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-92
 :  
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 92) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-92
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    52663-61-3
  • Bezeichnung:
    2,2',3,5,5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 92) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Bezeichnung:
    2,2',3,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 92)