L(+)-Cystein
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. MOLE15386031-1KG
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
- CAS Nummer:52-90-4
- Formel:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
- MDL-Nummer:MFCD00064306
- Molekulargewicht:121.16 g/mol
- Merck-Index:13,02810
- Siedepunkt:254 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:115 °C
- Dichte:1,523 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-158-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg