Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Cystein | Avantor

L(+)-Cystein

100 µl
Katalognr. CHMCAB5506
Reizend
Anbieter:   Chemicon
L(+)-Cystein
Katalognr. CHMCAB5506
Anbieter:  Chemicon
CAS Nummer:  52-90-4
L(+)-Cystein

100 µl

CAS Nummer:  52-90-4
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µl
Product Details & Documents
Synonyme:  H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
  • CAS Nummer:52-90-4
  • Formel:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
  • MDL-Nummer:MFCD00064306
  • Molekulargewicht:121.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02810
  • Siedepunkt:254 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:115 °C
  • Dichte:1,523 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-158-2
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    100 µl

Technische Daten